V800246
Manganese(II) acetate tetrahydrate
LR, ≥99%
Synonyme(s) :
Manganous acetate
About This Item
Qualité
LR
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
Pf
>300 °C (lit.)
Densité
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable