V800181
Éthylène glycol
LR, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup