Principaux documents
SAAR5825700
di-Sodium tetraborate decahydrate
univAR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B4Na2O7 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5825700EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable