Key Documents
SAAR4971000
Phénol
univAR
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
969616
Numéro MDL:
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
univAR
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup