Principaux documents
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
Synonyme(s) :
Iodine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.81
Code UNSPSC :
41116100
Gamme de produits
univAR
Poids mol.
253.81 g/mol
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR3222820EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable