Principaux documents
SAAR3067500
8-Hydroxyquinoline
univAR
Synonyme(s) :
Oxine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Beilstein:
114512
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR3067500EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Clé InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable