PHL84116
Scopolamine N-oxide hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)Scopolamine N-oxide hydrobromide, Hyoscine N-oxide hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
Br.C[N+]1([O-])C2C[C@@H](CC1C3OC23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1
Clé InChI
MGNNYKWRWHQLCR-RDYQINQZSA-N
Description générale
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3