47660-U
Dibromoacetic acid solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 552.2
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
SIEILFNCEFEENQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable