Z637378
Pursept®-AF disinfectant
volume 2 L
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BRAND 44850
Volume
2 L
20000 mL
Application(s)
detection
Description générale
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3