W4387
Wee1, active from rat
N-terminal GST-tagged, solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
solution
Poids mol.
~110 kDa
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
rat ... Wee1(308937)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable