SRP5251
PKC-α, active, GST tagged from Xanopus sp.
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
MGC82897, PRKCA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Xenopus sp.
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO®
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
186-290 nmol/min·mg
Poids mol.
~103 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Xenopus laevis ... prkca(447031)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable