SRP0444
A20 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥20% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
OTU domain-containing protein 7C, OTUD7C, TNFAIP3, tumor necrosis factor-? induced protein 3
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥20% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
90.5 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNFAIP3(7128)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable