SAB5702246
Anti-SARS-CoV-2 N Protein ,BSA and glycerol freeAntibody, clone 4Z6T2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
Nucleoprotein, NP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4Z6T2, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
SARS coronavirus
Concentration
1.9mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
SARS coronavirus ... Nucleoprotein(1489678)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3