Principaux documents
SAB4503542
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Claudin-8
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 24 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLD8(9073)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-CLDN8 Antibody detects endogenous levels of total CLDN8 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CLDN8.
Immunogen Range: 81-130
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable