Principaux documents
SAB4301869
Sigma-Aldrich
Anti-WISP2
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CT58, CTGF-L
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
Espèces réactives:
human
Technique(s):
immunohistochemistry: 1: 30-150
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1: 30-150
Numéro d'accès
NP_003872
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WISP2(8839)
Immunogène
Synthetic peptide of human WISP2
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable