R1401
Reversin 205
≥98% (HPLC), film
Synonyme(s) :
[Boc-Glu(Obzl)]2-Lys-Ome
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
film
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
colorless
Pf
101-102 °C
Solubilité
DMSO or ethanol: soluble (Insoluble in water)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C41H58N4O12/c1-40(2,3)56-38(51)44-30(21-23-33(46)54-26-28-16-10-8-11-17-28)35(48)42-25-15-14-20-32(37(50)53-7)43-36(49)31(45-39(52)57-41(4,5)6)22-24-34(47)55-27-29-18-12-9-13-19-29/h8-13,16-19,30-32H,14-15,20-27H2,1-7H3,(H,42,48)(H,43,49)(H,44,51)(H,45,52)/t30-,31-,32-/m0/s1
Clé InChI
BRVAQYBFHAIYLQ-CPCREDONSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... GRIN2B(14812)
rat ... GRIN2B(24410)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.