PIC0001
ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail
for use with fungal and yeast extracts, Non-freezing solution
Synonyme(s) :
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Produits recommandés
Description
Fungal and Yeast Extracts
Forme
(non-freezing liquid formulation )
Qualité
200
Conditionnement
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable