N3040
Necrostatin-7
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
5-[[3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylene]-2-imino-3-(2-thiazolyl)-4-thiazolidinone, Nec-7
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow to tan
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL (with warming)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=C3SC(=N)N(C3=O)c4nccs4
InChI
1S/C16H10FN5OS2/c17-11-3-1-9(2-4-11)13-10(8-20-21-13)7-12-14(23)22(15(18)25-12)16-19-5-6-24-16/h1-8,18H,(H,20,21)
Clé InChI
SMJGLNVGTJLIRV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable