Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
MAK037
Sigma-Aldrich
Kit de dosage du NAD/NADH
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Kit d’analyse de NAD/NADH
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD) est un cofacteur enzymatique qui participe à de nombreuses réactions d′oxydoréduction. NAD sert de transporteur d′électrons, passant de façon cyclique entre les formes oxydée (NAD) et réduite (NADH). En plus de son rôle dans les réactions d′oxydoréduction, le NAD joue un rôle essentiel dans les réactions d′ADP-ribosylation (ADP = adénosine diphosphate) et sert de substrat aux sirtuines.
Application
Le kit de dosage du NAD/NADH a été utilisé pour quantifier le rapport NAD+/NADH influencé par l′activité de la sirtuine 1 (SIRT1) (associée aux lésions d′ischémie-reperfusion) en présence de trimétazidine.
Adéquation
Convient à la détection de NADH et NAD dans les tissus animaux (foie, reins, etc.), dans les cultures cellulaires (cellules adhérentes ou en suspension), le sérum ou l′urine.
Principe
Le kit de dosage du NAD/NADH est un outil convivial pour la détection sensible des nucléotides intracellulaires, du NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) et du NADH, ainsi que de leur rapport, sans devoir purifier le NAD/NADH des échantillons. Cet essai est spécifique pour le NAD et le NADH ; il ne détecte ni le NADP, ni le NADPH. NADt (NAD et NADH) ou NADH sont quantifiés par un essai colorimétrique (450 nm).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Mammalian sirtuins?emerging roles in physiology, aging, and calorie restriction.
Haigis M C and Leonard P G
Genes & Development, 20(21), 2913-2921 (2006)
Frédérique Moyrand et al.
Eukaryotic cell, 7(12), 2069-2077 (2008-09-30)
The genome of the basidiomycete pathogenic yeast Cryptococcus neoformans carries two UDP-glucose epimerase genes (UGE1 and UGE2). UGE2 maps within a galactose cluster composed of a galactokinase homologue gene and a galactose-1-phosphate uridylyltransferase. This clustered organization of the GAL genes
Deepanwita Banerjee et al.
BMC systems biology, 11(1), 51-51 (2017-04-28)
The leading edge of the global problem of antibiotic resistance necessitates novel therapeutic strategies. This study develops a novel systems biology driven approach for killing antibiotic resistant pathogens using benign metabolites. Controlled laboratory evolutions established chloramphenicol and streptomycin resistant pathogens
Andrea M Lencina et al.
mBio, 9(4) (2018-07-05)
The opportunistic pathogen Streptococcus agalactiae is the major cause of meningitis and sepsis in a newborn's first week, as well as a considerable cause of pneumonia, urinary tract infections, and sepsis in immunocompromised adults. This pathogen respires aerobically if heme
Haiping Wang et al.
Nature immunology, 21(3), 298-308 (2020-02-19)
Depleting regulatory T cells (Treg cells) to counteract immunosuppressive features of the tumor microenvironment (TME) is an attractive strategy for cancer treatment; however, autoimmunity due to systemic impairment of their suppressive function limits its therapeutic potential. Elucidating approaches that specifically
Articles
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.