Principaux documents
M6267
Sigma-Aldrich
(±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine hydrochloride, MDA hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilité
H2O: soluble
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC(N)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9;/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3;1H
Clé InChI
XLAOKZDOZHZWBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges