A5581
3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥95%
Synonyme(s) :
2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate, NOC-18
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Solubilité
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCN(CCN)\[N+]([O-])=N/O
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h10H,1-6H2/b9-7+
Clé InChI
YNRCBOXEDICOIX-VQHVLOKHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.