A2394
Acetylcholine perchlorate
Synonyme(s) :
ACh
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClHO4/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHIQLFRCVFUYEK-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable