Principaux documents
49180
Sigma-Aldrich
Glucose oxydase from Aspergillus niger
lyophilized, powder, ~200 U/mg
Synonyme(s) :
ββ-D-glucose:oxygène 1-oxydoréductase, G.Od., GOx
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
Aspergillus niger
Forme
powder
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
~200 U/mg
Poids mol.
Mr ~186000
Activité étrangère
catalase ≤1%
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Description générale
Poids moléculaire 160 kDa (filtration sur gel)
pI : 4,2
Coefficient d'extinction : E1 % = 16,7 (280 nm)
La glucose oxydase issue de Aspergillus niger est un dimère constitué de deux sous-unités égales d′un poids moléculaire de 80 kDa chacune. Chaque sous-unité contient un fragment flavine adénine dinucléotide et un atome de fer. Cette enzyme est une glycoprotéine contenant environ 16 % de sucre neutre et 2 % de sucres aminés. Elle contient également 3 résidus de cystéine et 8 sites potentiels de N-glycosylation.
La glucose oxydase est capable d′oxyder les D-aldohexoses, les monodésoxy-D-glucoses et les méthyl-D-glucoses à différentes vitesses.
Cette enzyme est active sur une large plage de pH allant de 4 à 7, son pH optimal étant de 5,5. La glucose oxydase est spécifique du β-D-glucose et présente un KM de 33-110 mM.
Elle ne nécessite aucun activateur, mais elle est inhibée par Ag+, Hg2+, Cu2+, l′acétate de phénylmercure et le p-chloromercuribenzoate. Elle n′est pas inhibée par les réactifs à groupe SH non métalliques suivants : N-éthylmaléimide, iodoacétate et iodoacétamide.
La glucose oxydase peut servir au dosage enzymatique du D-glucose en solution. Comme elle oxyde le β-D-glucose en D-gluconolactate et en peroxyde d'hydrogène, la peroxydase de raifort est souvent utilisée comme enzyme de couplage pour le dosage du glucose. Même si la glucose oxydase est spécifique au β-D-glucose, elle peut également permettre de quantifier les solutions de D-glucose car le α-D-glucose subit une mutarotation en β-D-glucose au fur et à mesure de la consommation du β-D-glucose par la réaction enzymatique.
Application
La glucose oxydase est largement employée dans les industries alimentaire et pharmaceutique ; c′est également un constituant essentiel des biocapteurs de glucose.
Actions biochimiques/physiologiques
La glucose oxydase catalyse l′oxydation du β-d-glucose en d-glucono-β-lactone et en peroxyde d'hydrogène, l′oxygène moléculaire jouant le rôle d′accepteur d'électrons.
Définition de l'unité
Une unité oxyde 1,0 μmole de β-D-glucose en D-gluconolactone et en H2O2 par minute à pH 5,1 et 35 °C, ce qui équivaut à une absorption de 22,4 μl d′O2 par minute. Si le mélange réactionnel est saturé en oxygène, l′activité peut augmenter d′un facteur pouvant aller jusqu′à 100 %.
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol glucose per minute at pH 7.0 and 25 °C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Alex J Wadley et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1990, 53-70 (2019-05-31)
Increased production of reactive oxygen species (ROS) and deficiencies in cellular antioxidant defenses are the principal causes of cellular oxidative stress. ROS can react with a variety intracellular molecules, including redox active cysteine thiols (-SH) within proteins. Cysteine thiols can
Zhichao Fan et al.
Cell reports, 26(1), 119-130 (2019-01-04)
Leukocyte adhesion requires β2-integrin activation. Resting integrins exist in a bent-closed conformation-i.e., not extended (E-) and not high affinity (H-)-unable to bind ligand. Fully activated E+H+ integrin binds intercellular adhesion molecules (ICAMs) expressed on the opposing cell in trans. E-H-
Geetika Aggarwal et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101019-101019 (2021-08-01)
Reduced activity of paraoxonase 1 (PON1), a high-density lipoprotein (HDL)-associated enzyme, has been implicated in the development of atherosclerosis. Post-translational modifications of PON1 may represent important mechanisms leading to reduced PON1 activity. Under atherosclerotic conditions, myeloperoxidase (MPO) is known to
Man Sup Kwak et al.
Redox biology, 24, 101203-101203 (2019-04-27)
The nuclear protein HMGB1 (high mobility group box 1) is secreted by monocytes-macrophages in response to inflammatory stimuli and serves as a danger-associated molecular pattern. Acetylation and phosphorylation of HMGB1 are implicated in the regulation of its nucleocytoplasmic translocation for
Zhengpeng Yang et al.
Biosensors & bioelectronics, 51, 268-273 (2013-08-27)
Core-shell Fe3O4-enzyme-polypyrrole (Ppy) nanoparticles with excellent magnetism and conductivity were successfully prepared via the surface modification and enzyme self-encapsulation within Ppy. A novel potentiometric glucose biosensor has been constructed by effectively attaching the proposed Fe3O4-enzyme-Ppy nanoparticles to the surface of