62531
Lithium hydroxide monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder or crystals
pH
12 (0.4 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
lithium carbonate (Li2CO3): ≤1%
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable