Principaux documents
34994
Sigma-Aldrich
Hexane, mélange d'isomères
≥85%, suitable for HPLC: suitable
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Hexane, mélange d'isomères, suitable for HPLC, ≥85%
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
≥85%
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤4.9% n-hexane (GC)
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Transmittance
200 nm, ≥20%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F
Point d'éclair (°C)
-7 °C
Extraction and Identification of T Cell Stimulatory Self-lipid Antigens.
Lepore M, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)