31247
Potassium chlorate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. Ph. Eur.
Essai
≥99%
Forme
solid
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% in water insoluble matters
Pf
356 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤150 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable