30323
Sodium (meta)periodate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Synonyme(s) :
Sodium periodate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. Ph. Eur.
Essai
≥99.8%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% other halogens (as Cl)
Perte
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organes cibles
thymus gland
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable