27081
Chromium(VI) oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
Chromic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
powder, crystals or granules
Impuretés
≤0.005% total nitrogen (N)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
Pf
196 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable