16446
Xylenes
Synonyme(s) :
Xylene mixture of isomers
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤0.002% non-volatile matter
≥96% total isomers (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4960-1.4990
n20/D 1.497 (lit.)
pb
137-140 °C (lit.)
Pf
-34 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup