02890
Éthanol
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Qualité
purum
fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1
Essai
~96% (based on denaturant-free substance)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
19 %
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
78 °C
Pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
Densité
0.807 g/mL at 20 °C
Format
neat
Chaîne SMILES
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup