Principaux documents
NIST189C
Potassium tetraoxalate dihydrate
NIST® SRM® 189c, pH standard
Synonyme(s) :
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.19
Beilstein:
3854419
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 65 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
Clé InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1