Principaux documents
CRM42173
Supelco
Hexachlorobenzene
certified reference material
Synonyme(s) :
HCB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.78
Beilstein:
1912585
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
pb
323-326 °C (lit.)
Pf
227-229 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clé InChI
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Note de bas de page
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable