B0300000
Barbital
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5,5-Diethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone, Veronal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
barbital
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
Clé InChI
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable