80521
Trichloroacetyl chloride
for GC derivatization, ≥98.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
Niveau de qualité
Pression de vapeur
16 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5%
98.5-101.5% (AT)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Indice de réfraction
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470-1.472
pb
114-116 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
Clé InChI
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - open cup