Principaux documents
73146
Supelco
1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Dihexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H100O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
oleic acid, 33-36%
palmitic acid, 64-67%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
Clé InChI
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable