Principaux documents
15235
Supelco
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Heptamethyldisilazane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H21NSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.42
Beilstein:
1737290
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
144-147 °C (lit.)
Densité
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H21NSi2/c1-8(9(2,3)4)10(5,6)7/h1-7H3
Clé InChI
ZSMNRKGGHXLZEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine is a silylating agent used to prepare TMS derivatives. It has about the same silylation potential as hexamethyldisilazane (HMDS) and can be used in the same manner. Its reaction by-product is the gaseous methylamine.
Autres remarques
Réactif pour la méthylation des halides acides, tel que le fluorure de phosphore
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
M. Meyer et al.
Chemische Berichte, 121, 627-627 (1988)
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs