Principaux documents
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalenediyldimethyl)bis(hydrocinchonidinium) dibromide
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H66Br2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
986.96
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable