00583
Nitrous oxide
≥99.998%
Synonyme(s) :
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.53 (15 °C, vs air)
Pression de vapeur
51.7 mmHg ( 21 °C)
Pureté
≥99.998%
Point d'ébullition
−88 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
Clé InChI
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Application
- A nitrogen donor to synthesize alkynyl and alkenyl substituted triazenes by coupling reaction with lithium amides and organomagnesium compounds.
- A reagent to synthesize azoimidazolium dyes.
N2O can also be reacted with N-heterocyclic olefins (NHOs) to form electron-rich azo-bridged NHO dimers.
Conditionnement
Fülldruck bei 15°C: 11 bar; Inhalt (15°C, 1 bar): 11 l; Empfohlene Ventile siehe ′Ventile und Adapter für Zylinder′ im Anhang des Fluka®-Riedel-Katalogs oder unter www.sigmaaldrich.com/fluka/bulletin/fl_analytix_v5_n7.pdf
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves