40-1012
Methyl Red solution
pH 4.2-6.2
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.2-6.2
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
Clé InChI
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C