34-0015
Wijs (iodine monochloride) solution | Chloroiodide | 7790-99-0 solution
Synonyme(s) :
Iodine monochloride solution, Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Clé InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C