30-0110
L-(+)-Tartaric acid
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Essai
≥99.5%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Disponibilité
available only in Japan
Pf
170-172 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup