28-5710
Sulfamic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Amidosulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.151 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves