28-3630
Sodium perborate tetrahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥95.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
10.0-10.4 (25 °C, 10 g/L)
Pf
60 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Clé InChI
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable