Key Documents
24-6470
Sigma-Aldrich
Pyoktanin blue solution
1 % (w/v)
Synonyme(s) :
Basic violet 1 solution, Methyl violet 2B solution
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 % (w/v)
Adéquation
bacterial staining
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable