24-4210
bromure de potassium
SAJ first grade, 99.0-101.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Essai
99.0-101.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
Pf
734 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable