15-1060
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable