12-1450
Chlorure d′or(III) hydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide chloroaurique, Acide tétrachloroaurique(III), Chlorure aurique, Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Densité
3.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clé InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Application
- Etlingera elatior-Mediated Synthesis of Gold Nanoparticles and Their Application as Electrochemical Current Enhancer.: This study explores the synthesis of gold nanoparticles using Etlingera elatior extract, demonstrating the potential for these nanoparticles, likely including Gold(III) chloride hydrate, in enhancing electrochemical currents, relevant for sensors and diagnostic devices (Azri et al., 2019).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges