Key Documents
07-1470
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
JIS special grade
Synonyme(s) :
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Br2ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.35
Numéro Beilstein :
2094249
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Clé InChI
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exploding BombExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
C L Garganta et al.
Analytical biochemistry, 240(2), 177-184 (1996-09-05)
Lipoic acid is a coenzyme for pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched chain-ketoacid dehydrogenase, and the glycine cleavage system. Lipoic acid is covalently attached through an amide to the epsilon-amino group of specific lysine residues of these enzymes. Lipoamidase hydrolyzes the
Post-column derivatization of vitamin B6 using 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide.
T Kawamoto et al.
Journal of chromatography, 267(2), 414-419 (1983-09-16)