05-6470
o-crésol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
2-Methylphenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1110 °F
Limite d'explosivité
1.47 %, 148 °F
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.5 (25 g/L)
Point d'ébullition
191 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges