Key Documents
05-5560
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 1000
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Agence
JIS (color standard)
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
JIS: 1000
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable